Drukuj
Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC200059-1G PC200059-250MG PC200059-500MG
APOSPC200059-1GEA 261 PLN
APOSPC200059-1G APOSPC200059-250MG APOSPC200059-500MG
Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formuła: C₁₀H₉FN₂O₂
Temp. topnienia: 146…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659035
Numer CAS: 367500-93-4