Drukuj
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC200042-1G PC200042-500MG
APOSPC200042-1GEA 1680 PLN
APOSPC200042-1G APOSPC200042-500MG
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₁₃H₁₄F₃NO₅
MW: 321.26 g/mol
Temp. topnienia: 135…136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09800581
Numer CAS: 561304-40-3