Drukuj
Methyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
PC200024-1G PC200024-500MG
APOSPC200024-1GEA 1560 PLN
APOSPC200024-1G APOSPC200024-500MG
Methyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate
Methyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate
Formuła: C₁₁H₇F₃O₃
Temp. topnienia: 51…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22573541
Numer CAS: 1407521-92-9