Drukuj
Methyl-3-fluoro-4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
Dostawca: Apollo Scientific
PC200022-1G PC200022-500MG
APOSPC200022-1GEA 1050 PLN
APOSPC200022-1G APOSPC200022-500MG
Methyl-3-fluoro-4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
Methyl-3-fluoro-4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
Formuła: C₁₅H₁₄FNO₃
Temp. topnienia: 130…131 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22573519
Numer CAS: 1407522-00-2