Drukuj
Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Dostawca: Apollo Scientific
PC200012-1G PC200012-500MG PC200012-5G
APOSPC200012-1GEA 509 PLN
APOSPC200012-1G APOSPC200012-500MG APOSPC200012-5G
Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Formuła: C₁₀H₆ClF₃N₂O₂
Temp. topnienia: 206…208 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16622814
Numer CAS: 658066-43-4