Drukuj
Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoropyridine-3-carboxylate
PC200006-1G PC200006-5G PC200006-10G
APOSPC200006-1GEA 327 PLN
APOSPC200006-1G APOSPC200006-5G APOSPC200006-10G
Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
Formuła: C₈H₆Cl₂FNO₂
Temp. Wrzenia: 95…97 °C/2…3mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09757511
Numer CAS: 82671-03-2