Drukuj
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1991-1G PC1991-250MG
APOSPC1991-1GEA 1790 PLN
APOSPC1991-1G APOSPC1991-250MG
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₃F₅N₂
Temp. Wrzenia: 85…86 °C/27mmHg
Gęstość: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03840199
Numer CAS: 883498-68-8