Drukuj
3-Chloro-5-trifluorometyloanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 5-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 3-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Chloro-5-trifluoromethylaniline
PC1984-5G PC1984-1G
APOSPC1984-5GEA 124 PLN
APOSPC1984-5G APOSPC1984-1G
3-Chloro-5-trifluorometyloanilina 98%
3-Chloro-5-trifluorometyloanilina
Formuła: C₇H₅ClF₃N
MW: 195.57 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02684210
Numer CAS: 69411-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 273-989-1
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III