Drukuj
2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Chloro-3-fluoro-2-pyridylamine, 5-Chloro-3-fluoropyridin-2-amine
PC1964-25G PC1964-5G PC1964-100G
APOSPC1964-25GEA 298 PLN
APOSPC1964-25G APOSPC1964-5G APOSPC1964-100G
2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine 95%
2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine
Formuła: C₅H₄ClFN₂
Temp. topnienia: 91…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09878434
Numer CAS: 246847-98-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III