Drukuj
5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride, 1-Chloro-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Chloro-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene
PC1960-100G PC1960-25G
APOSPC1960-100GEA 466 PLN
APOSPC1960-100G APOSPC1960-25G
5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃ClF₃NO₂
Temp. Wrzenia: 222…224 °C
Temp. topnienia: 21…22 °C
Gęstość: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007298
Numer CAS: 118-83-2
Jednostka: 3082
ADR: 9+EHS,III