Drukuj
2-Amino-3-fluoropirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1957-25G PC1957-5G PC1957-100G
APOSPC1957-25GEA 566 PLN
APOSPC1957-25G APOSPC1957-5G APOSPC1957-100G
2-Amino-3-fluoropirydyna 98%
2-Amino-3-fluoropirydyna
Formuła: C₅H₅FN₂
Temp. topnienia: 39…45 °C
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114135
Numer CAS: 21717-95-3