Drukuj
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotoluene, 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
PC1950-1KG PC1950-250G PC1950-5KG
APOSPC1950-1KGEA 182 PLN
APOSPC1950-1KG APOSPC1950-250G APOSPC1950-5KG
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluen 98%
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluen
Formuła: C₇H₃ClF₃NO₂
Temp. Wrzenia: 220…223 °C
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007084
Numer CAS: 121-17-5
Jednostka: 2307
ADR: 6.1,II