Drukuj
Tetrabutylammonium fluoride 1.0 M in THF
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1945-1L PC1945-250ML
APOSPC1945-1LEA 1240 PLN
APOSPC1945-1L APOSPC1945-250ML
Tetrabutylammonium fluoride 1.0 M in THF
Tetrabutylammonium fluoride
Formuła: C₁₆H₃₆FN
Temp. Wrzenia: 65…67 °C
Gęstość: 0,903 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011747
Numer CAS: 429-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-057-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III