Drukuj
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene, 1-Chloro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC1940-100G PC1940-25G PC1940-500G
APOSPC1940-100GEA 124 PLN
APOSPC1940-100G APOSPC1940-25G APOSPC1940-500G
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃ClF₃NO₂
Temp. Wrzenia: 102…103 °C/5mmHg
Temp. topnienia: 22 °C
Gęstość: 1,527 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007296
Numer CAS: 777-37-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-287-1