Drukuj
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1939G-1G PC1939G-5G
APOSPC1939G-1GEA 627 PLN
APOSPC1939G-1G APOSPC1939G-5G
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formuła: C₁₁H₇ClF₃N
MW: 245.630 g/mol
Temp. topnienia: 62…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153097
Numer CAS: 1701-26-4