Drukuj
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1938-1G PC1938-5G PC1938-10G PC1938-250MG
APOSPC1938-1GEA 124 PLN
APOSPC1938-1G APOSPC1938-5G APOSPC1938-10G APOSPC1938-250MG
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₇H₅ClF₃N
Temp. Wrzenia: 91…93 °C/69mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052900
Numer CAS: 22123-14-4