Drukuj
4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1936M-1G PC1936M-5G
APOSPC1936M-1GEA 131 PLN
APOSPC1936M-1G APOSPC1936M-5G
4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline 95%
4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formuła: C₁₁H₆ClF₃N₂O₂
MW: 290.63 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00126373
Numer CAS: 175203-61-9