Drukuj
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
PC1935-25G PC1935-5G PC1935-10G
APOSPC1935-25GEA 406 PLN
APOSPC1935-25G APOSPC1935-5G APOSPC1935-10G
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formuła: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218.17 g/mol
Temp. topnienia: 84…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06823965
Numer CAS: 94022-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 301-594-7