Drukuj
1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-2-iodo-1,1,2-trifluoroethane
PC1934-25G PC1934-5G PC1934-100G
APOSPC1934-25GEA 1360 PLN
APOSPC1934-25G APOSPC1934-5G APOSPC1934-100G
1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane 97%
1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane
Formuła: C₂HClF₃I
Temp. Wrzenia: 77 °C/630mmHg
Gęstość: 2,181 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042138
Numer CAS: 354-26-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-553-6