Drukuj
8-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1931K-1G PC1931K-5G
APOSPC1931K-1GEA 175 PLN
APOSPC1931K-1G APOSPC1931K-5G
8-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
8-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formuła: C₁₀H₅ClF₃NO
Temp. topnienia: 138…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00276589
Numer CAS: 18706-22-4