Drukuj
3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1931J-100G PC1931J-25G PC1931J-5G
APOSPC1931J-100GEA 986 PLN
APOSPC1931J-100G APOSPC1931J-25G APOSPC1931J-5G
3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃ClF₃I
Temp. Wrzenia: 58…60 °C/0,2mmHg
Gęstość: 1,9802 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042562
Numer CAS: 141738-80-9