Drukuj
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloro-5-hydroxybenzotrifluoride
PC1930L-100G PC1930L-25G PC1930L-5G
APOSPC1930L-100GEA 421 PLN
APOSPC1930L-100G APOSPC1930L-25G APOSPC1930L-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₇H₄ClF₃O
MW: 196.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…122 °C/27mmHg
Temp. topnienia: 42…46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042525
Numer CAS: 6294-93-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 III