Drukuj
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1930B-1G PC1930B-250MG PC1930B-5G
APOSPC1930B-1GEA 182 PLN
APOSPC1930B-1G APOSPC1930B-250MG APOSPC1930B-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formuła: C₁₀H₄ClF₄N
Temp. topnienia: 78…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00276579
Numer CAS: 59611-55-1