Drukuj
5-Chloro-2-fluorotoluene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-1-fluoro-2-methylbenzene
PC1930-25G PC1930-5G PC1930-100G PC1930-500G
APOSPC1930-25GEA 116 PLN
APOSPC1930-25G APOSPC1930-5G APOSPC1930-100G APOSPC1930-500G
5-Chloro-2-fluorotoluene 99%
5-Chloro-2-fluorotoluene
Formuła: C₇H₆ClF
Temp. Wrzenia: 156 °C
Gęstość: 1,188 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00018504
Numer CAS: 452-66-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-204-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III