Drukuj
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-2-fluorobromobenzene
PC1928-100G PC1928-25G PC1928-5G
APOSPC1928-100GEA 247 PLN
APOSPC1928-100G APOSPC1928-25G APOSPC1928-5G
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 98%
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
Formuła: C₆H₃BrClF
Temp. Wrzenia: 88…92 °C/24mmHg
Temp. topnienia: 43 °C
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03412182
Numer CAS: 144584-65-6