Drukuj
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1921-1G PC1921-5G PC1921-250MG
APOSPC1921-1GEA 124 PLN
APOSPC1921-1G APOSPC1921-5G APOSPC1921-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one
Formuła: C₁₁H₉F₃O
Temp. Wrzenia: 118 °C/4mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052848
Numer CAS: 80992-93-4