Drukuj
4-Chloro-2-fluorotoluene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1920-25G PC1920-100G PC1920-250G PC1920-1KG PC1920-5G PC1920-500G PC1920-5KG
APOSPC1920-25GEA 125 PLN
APOSPC1920-25G APOSPC1920-100G APOSPC1920-250G APOSPC1920-1KG APOSPC1920-5G APOSPC1920-500G APOSPC1920-5KG
4-Chloro-2-fluorotoluene 99%
4-Chloro-2-fluorotoluene
Formuła: C₇H₆ClF
Temp. Wrzenia: 158 °C
Gęstość: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000571
Numer CAS: 452-75-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III