Drukuj
3-Chloro-2-fluoropirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1914-1G PC1914-25G PC1914-5G
APOSPC1914-1GEA 73.1 PLN
APOSPC1914-1G APOSPC1914-25G APOSPC1914-5G
3-Chloro-2-fluoropirydyna
3-Chloro-2-fluoropirydyna
Formuła: C₅H₃ClFN
MW: 131.54 g/mol
Temp. Wrzenia: 162 °C
Gęstość: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114144
Numer CAS: 1480-64-4
Jednostka: 2924
ADR: 3+8 III