Drukuj
2-Chloro-6-fluorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1910-100G PC1910-500G
APOSPC1910-100GEA 116 PLN
APOSPC1910-100G APOSPC1910-500G
2-Chloro-6-fluorotoluene 97%
2-Chloro-6-fluorotoluene
Formuła: C₇H₆ClF
Temp. Wrzenia: 154…156 °C
Gęstość: 1,191 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000570
Numer CAS: 443-83-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-141-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III