Drukuj
2-Chloro-5-fluorotoluene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1900-100G PC1900-25G PC1900-5G
APOSPC1900-100GEA 348 PLN
APOSPC1900-100G APOSPC1900-25G APOSPC1900-5G
2-Chloro-5-fluorotoluene
2-Chloro-5-fluorotoluene
Formuła: C₇H₆ClF
Temp. Wrzenia: 156…157 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040853
Numer CAS: 33406-96-1
Numer WE (dawny EINECS): 251-508-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III