Drukuj
2-Chloro-4-fluorotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
PC1890-250G PC1890-1KG PC1890-5KG PC1890-10KG
APOSPC1890-250GEA 139 PLN
APOSPC1890-250G APOSPC1890-1KG APOSPC1890-5KG APOSPC1890-10KG
2-Chloro-4-fluorotoluen 98%
2-Chloro-4-fluorotoluen
Formuła: C₇H₆ClF
Temp. Wrzenia: 154…156 °C
Gęstość: 1,198 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000572
Numer CAS: 452-73-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-209-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III