Drukuj
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1886P-1G PC1886P-5G PC1886P-500MG
APOSPC1886P-1GEA 435 PLN
APOSPC1886P-1G APOSPC1886P-5G APOSPC1886P-500MG
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride 97%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formuła: C₁₁H₆Cl₂FNO₂
Temp. topnienia: 49…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055650
Numer CAS: 69399-79-7
Numer WE (dawny EINECS): 273-987-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,III