Drukuj
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1886N-1G PC1886N-25G PC1886N-5G
APOSPC1886N-1GEA 348 PLN
APOSPC1886N-1G APOSPC1886N-25G APOSPC1886N-5G
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonitrile 97%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonitrile
Formuła: C₁₁H₆ClFN₂O
Temp. topnienia: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052551
Numer CAS: 175204-41-8