Drukuj
5-(Trifluoromethyl)-m-anisidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-5-(trifluoromethyl)anisole, 3-Amino-5-methoxybenzotrifluoride, 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-(Trifluoromethyl)-3-anisidine, 5-(Trifluoromethyl)-3-methoxyaniline
PC1883-1G PC1883-25G PC1883-5G
APOSPC1883-1GEA 110 PLN
APOSPC1883-1G APOSPC1883-25G APOSPC1883-5G
5-(Trifluoromethyl)-m-anisidine 97%
5-(Trifluoromethyl)-m-anisidine
Formuła: C₈H₈F₃NO
Temp. topnienia: 50…52 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000393
Numer CAS: 349-55-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-487-8