Drukuj
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid
PC1882-100G PC1882-25G
APOSPC1882-100GEA 1350 PLN
APOSPC1882-100G APOSPC1882-25G
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Temp. topnienia: 120…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004319
Numer CAS: 37777-76-7