Drukuj
4-Chloro-3-fluoro-fenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1880G-25G PC1880G-5G PC1880G-100G
APOSPC1880G-25GEA 269 PLN
APOSPC1880G-25G APOSPC1880G-5G APOSPC1880G-100G
4-Chloro-3-fluoro-fenol 98%
4-Chloro-3-fluoro-fenol
Formuła: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 84 °C/44mmHg
Temp. topnienia: 50…56 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042583
Numer CAS: 348-60-7