Drukuj
4-Chloro-2-fluoro-fenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1880F-100G PC1880F-25G
APOSPC1880F-100GEA 882 PLN
APOSPC1880F-100G APOSPC1880F-25G
4-Chloro-2-fluoro-fenol 98%
4-Chloro-2-fluoro-fenol
Formuła: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 103…104 °C/50mmHg
Temp. topnienia: 20 °C
Gęstość: 1.378 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075030
Numer CAS: 348-62-9