Drukuj
3-Chloro-4-fluoro-fenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1880D-25G PC1880D-1G PC1880D-5G
APOSPC1880D-25GEA 473 PLN
APOSPC1880D-25G APOSPC1880D-1G APOSPC1880D-5G
3-Chloro-4-fluoro-fenol 97%
3-Chloro-4-fluoro-fenol
Formuła: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 103…104 °C/11mmHg
Temp. topnienia: 38…43 °C
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002257
Numer CAS: 2613-23-2
Numer WE (dawny EINECS): 220-042-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 III