Drukuj
2-Chloro-4-fluoro-fenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1880-100G PC1880-25G PC1880-500G
APOSPC1880-100GEA 276 PLN
APOSPC1880-100G APOSPC1880-25G APOSPC1880-500G
2-Chloro-4-fluoro-fenol 98%
2-Chloro-4-fluoro-fenol
Formuła: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 171…172 °C
Temp. topnienia: 20…23 °C
Gęstość: 1.345 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002168
Numer CAS: 1996-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 217-876-7