Drukuj
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-6-trifluoromethylnicotinic acid, 2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
PC1877-10G PC1877-1G PC1877-5G
APOSPC1877-10GEA 559 PLN
APOSPC1877-10G APOSPC1877-1G APOSPC1877-5G
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Formuła: C₇H₄F₃NO₃
Temp. topnienia: 165…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862657
Numer CAS: 191595-63-8