Drukuj
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC18759-25G PC18759-5G PC18759-10G
APOSPC18759-25GEA 269 PLN
APOSPC18759-25G APOSPC18759-5G APOSPC18759-10G
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Formuła: C₈H₄F₃NO₄
MW: 235.12 g/mol
Temp. topnienia: 135…142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039246
Numer CAS: 320-37-6