Drukuj
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1875-100G PC1875-25G PC1875-5G
APOSPC1875-100GEA 824 PLN
APOSPC1875-100G APOSPC1875-25G APOSPC1875-5G
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzen 98%
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzen
Formuła: C₆H₃ClFNO₂
Temp. topnienia: 48…49 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042211
Numer CAS: 700-37-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-842-5