Drukuj
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-4-fluoronitrobenzene, 1-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
PC1870-100G PC1870-500G PC1870-1KG
APOSPC1870-100GEA 110 PLN
APOSPC1870-100G APOSPC1870-500G APOSPC1870-1KG
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzen 98%
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzen
Formuła: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 227…232 °C
Temp. topnienia: 40…45 °C
Gęstość: 1.61 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007206
Numer CAS: 350-30-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-499-3