Drukuj
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1869-25G PC1869-5G PC1869-100G
APOSPC1869-25GEA 145 PLN
APOSPC1869-25G APOSPC1869-5G APOSPC1869-100G
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzene 99%
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 237…239 °C
Temp. topnienia: 37…40 °C
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084853
Numer CAS: 345-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-456-9