Drukuj
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Amino-3-chlor-4-fluor-6-nitrobenzene
PC1868R-1G PC1868R-25G PC1868R-5G
APOSPC1868R-1GEA 147 PLN
APOSPC1868R-1G APOSPC1868R-25G APOSPC1868R-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline 97+%
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Formuła: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190.56 g/mol
Temp. topnienia: 142…147 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00052698
Numer CAS: 104222-34-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III