Drukuj
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-1-fluoro-4-iodobenzene, 3-Chloro-4-fluoroiodobenzene
PC1868L-100G PC1868L-25G
APOSPC1868L-100GEA 1280 PLN
APOSPC1868L-100G APOSPC1868L-25G
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene 98%
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene
Formuła: C₆H₃ClFI
MW: 256.45 g/mol
Temp. Wrzenia: 94…95 °C/15mmHg
Gęstość: 2.02 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042210
Numer CAS: 156150-67-3