Drukuj
1-Chloro-5-fluoro-2-jodobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1868H-25G PC1868H-100G PC1868H-500G
APOSPC1868H-25GEA 131 PLN
APOSPC1868H-25G APOSPC1868H-100G APOSPC1868H-500G
1-Chloro-5-fluoro-2-jodobenzen 98%
1-Chloro-5-fluoro-2-jodobenzen
Formuła: C₆H₃ClFI
Temp. Wrzenia: 96…98 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051774
Numer CAS: 101335-11-9