Drukuj
1-Chloro-1-fluoroethylene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1865-1KG PC1865-25G PC1865-5G PC1865-100G
APOSPC1865-1KGEA 0 PLN
APOSPC1865-1KG APOSPC1865-25G APOSPC1865-5G APOSPC1865-100G
1-Chloro-1-fluoroethylene
1-Chloro-1-fluoroethylene
Dodatkowe informacje: A delivery charge of this item to mainland UK will be applied.
Formuła: C₂H₂ClF
MW: 80.49 g/mol
Temp. Wrzenia: –24 °C
Temp. topnienia: –169 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 2317-91-1
Jednostka: 3161
ADR: 2.1