Drukuj
4-Chloro-2-fluorocinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acrylic acid
PC1864R-25G PC1864R-5G PC1864R-1G
APOSPC1864R-25GEA 371 PLN
APOSPC1864R-25G APOSPC1864R-5G APOSPC1864R-1G
4-Chloro-2-fluorocinnamic acid 98%
4-Chloro-2-fluorocinnamic acid
Formuła: C₉H₆ClFO₂
Temp. topnienia: 215…218 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143287
Numer CAS: 202982-65-8