Drukuj
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-6-fluorobenzylthiol
PC1864N-1G PC1864N-5G
APOSPC1864N-1GEA 559 PLN
APOSPC1864N-1G APOSPC1864N-5G
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan 97%
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan
Formuła: C₇H₆ClFS
Temp. Wrzenia: 102 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00052473
Numer CAS: 170924-52-4